Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extralange Pipettenspitzen im Gestell
Maximieren Sie Ihre Reichweite mit den Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extralangen Pipettenspitzen, mit denen Sie den Boden von Reagenzgläsern, Flaschen und Kolben erreichen können.
Marke:  Thermo Scientific™ 7282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.32000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010133
  • 116.00 € / 960 Stück
Verfügbar ab
26-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile:
  • Keine Kreuzkontamination von Gefäßwänden
  • Spitzen mit großen Volumen sind in Gefäßen mit kleinen Volumen verwendbar, was weniger Flüssigkeitsverdrängung zur Folge hat
  • 102 mm Maximallänge gewährleistet sicheren Zugang zu 100 mm-Reagenzgläsern
  • Das Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Gestell verringert ein Wackeln der Spitzen und verbessert die Luftströmung beim Autoklavieren
  • Universalformat, für die meisten gebräuchlichen Pipetten geeignet
Merkmale der Matrix Pipettenspitzen:
  • Dichtungsringe an den Spitzen sorgen für eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen die Pipette berühren
  • Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
  • Stabilisierungsringe in den Gestelle halten die Spitzen beim Aufsetzen auf die Pipette stabil
  • Die robuste Gestellkonstruktion ermöglicht einen festen und gleichmäßigen Spitzensitz
  • Luftzirkulation im Gestell sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensation an den Spitzen
  • Der aufklappbare Deckel verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt
  • Fingerkerben an den Gestellen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Nachfülltabletts
  • Beutel mit Verschlussstreifen erleichtern das Öffnen der Verpackung jedes einzeln steril verpackten Gestells
  • Gut etikettierte Gestelle vereinfachen Protokollierung, Spitzenidentifizierung und Nachbestellungen
  • Umweltverträgliche, verringerte Gestellgröße trägt zur Abfallverminderung bei
  • Die Gestelle werden aus wiederverwertetem Material hergestellt und sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Steril
Matrix TallTip
Gestell
Ungefiltert
Universal Fit Pipettor
Universal Fit Pipettor
Extended Length