Learn More
Max Antibody (103), PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18343640 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18343640 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18343640 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290153PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Max Monoclonal specifically detects Max in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Max
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 103
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BHLHD4, bHLHd4MGC11225, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8, Class D basic helix-loop-helix protein 4, helix-loop-helix zipper protein, MAX protein, MGC10775, MGC18164, MGC34679, MGC36767, MYC associated factor X, Myc-associated factor X, orf1, protein max
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Max (NP_002373; Met1-Ser160).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4149
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG