Learn More
Emma Safety Footwear Max MF Sicherheitsschuhe
Ob Sie das Werk betreten oder Sicherheitsschleusen passieren, Sie können Ihre Schuhe immer anbehalten. Der metallfreie Schuh spart Ihnen im Verlauf eines Tages viel Zeit. Das Mikrofaser-Obermaterial ist einfach zu pflegen, stützt den Fuß angemessen und ist erstaunlich weich, geschmeidig und bequem.
114.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Max MF |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938421
|
Emma Safety Footwear
MM40864739 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948421
|
Emma Safety Footwear
MM40864740 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958421
|
Emma Safety Footwear
MM40864741 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968421
|
Emma Safety Footwear
MM40864742 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978421
|
Emma Safety Footwear
MM40864743 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988421
|
Emma Safety Footwear
MM40864744 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998421
|
Emma Safety Footwear
MM40864745 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908431
|
Emma Safety Footwear
MM40864746 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918431
|
Emma Safety Footwear
MM40864747 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Mikrofaserkonstruktion
- TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- Reflektierender 3M™-Besatz
- ESD-zertifiziert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
Composite |
Schnüre | |
Max MF | |
Mikrofaser |