Learn More
Fisherbrand™ Horizontales Maxi-Standard-Elektrophoresesystem
Wird für die hochauflösende Elektrophorese und das Screening einer großen Anzahl von DNA- oder RNA-Proben verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Enthält Gießsperren mit Gummidichtungen für eine auslaufsichere Abdichtung
- Die hohe Auflösung wird bei langen Durchläufen durch die Verwendung der Pufferumwälzanschlüsse und der hohen Puffervolumenreserve beibehalten
- Horizontales Agarose-System für Blotting und Immunodetektion
- Mehrkanal-kompatible Kämme
Spezifikation
Horizontales Maxi-Standard-Elektrophoresesystem | |
1 x Gelgussträger, 16 x Probenkämme (1 x 2 mm), Pufferrezirkulationsanschlüsse, Steckverbinder für Stromversorgung und Beladebänder | |
0.58 gal. |
L x B: 220 x 220 mm (8.66 x 8.66 in.) | |
160 | |
2200 ml |