Learn More
3M™ Maxim™ 2 x 2 luftdichte geschlossene Schutzbrillen
Catalog Number 15789807
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
3M™ Maxim™ 2 x 2 luftdichte geschlossene Schutzbrillen besitzen ein Gestell, das sich in wenigen Sekunden von Schläfenbügeln auf Kopfband umstellen lässt.
  • Spezialbrillenkit, das das revolutionären Schutzgestellt der 2 x 2 luftdichten Schutzbrillen mit austauschbaren Klarsicht-, grauen und bernsteinfarbenen beschlagfreien Brillengläsern enthält
  • Dank eines schnellen und einfachen Systems lassen sich die flachen Bügel in ein breites elastisches Band für eine sichere Passform umwandeln
  • Dieser moderne Aufbau mit Doppelbrillengläsern ist darüber hinaus luftdicht und besitzt überlegenen Tragekomfort sowie hohe Stoßdämpfung
  • Das Belüftungssystem soll Wärme ableiten und hilft dabei, Beschlagen zu verhindern
  • Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
Linsenbeschichtung Anti-fog, Scratch-resistant
Linsenfärbung Clear
Produkttyp Safety goggles
Rahmenfarbe Black