Learn More
3M™ Maxim™ RAS Ballistic Schutzbrillen
Artikelnummer. 15750028
Change view
Click to view available options
:
Linsentönung: Durchsichtig
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15750028 Linsentönung: Durchsichtig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15750028 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100010413
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Maxim™ RAS Ballistic Schutzbrillen sind speziell für den Einsatz zusammen mit Helm und/oder Gehörschutz konzipiert.
  • Schutzbrillen, die militärische Testspezifikationen für hohe Geschwindigkeiten übertreffen
  • Die RAS-Beschichtung bietet eine 5-mal höhere Kratzfestigkeit als generische Hartschichten
  • Die RAS-Beschichtung erfüllt die EN166-Anforderungen für K-Kennzeichnung
  • Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
  • Weicher, verstellbarer Nasensteg und weicher Brauenschutz
  • Bügellängen und Brillenwinkel einstellbar
  • Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
  • Die flache Ausführung erleichtert das Tragen mit Helmen und Gehörschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Clear
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Construction, metallurgy
Rahmenfarbe Black
Lens Material Polycarbonat