Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ 3000/5000 Spezialplattformen mit Klammern
Artikelnummer. 10134573 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ 3000 Nur Shaker
MaxQ™ 3000 Schüttler
Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler
Produkttyp:
Mehrzweckablage
Scheidetrichter
Verstellbare Gefäßplattform
Länge (angloamerikanisch) Plattform:
30 in.
36 in.
Anzahl Positionen:
1
10
16
Einstellbar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp Länge (angloamerikanisch) Plattform Anzahl Positionen unitSize
10134573 Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler Mehrzweckablage 30 in. 1 1 Stück
10023123 MaxQ 3000 Nur Shaker Scheidetrichter 36 in. 10 1 Stück
10338293 Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler Verstellbare Gefäßplattform 30 in. Einstellbar 1 Stück
10420204 MaxQ™ 3000 Schüttler Scheidetrichter 36 in. 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10134573 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 359946
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Wenn Sie nur eine einzige Gefäßgröße verwenden, wie zum Beispiel einen Kolben, bieten diese Plattformen maximales Fassungsvermögen und werden mit bereits installierten Klammern geliefert.
  • Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckablage
Abmessungen (L x B) 30 x 18 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 30 in.
Länge (metrisch) Plattform 76 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Breite (metrisch) Plattform 45,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler
Anzahl Positionen 1