Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ 3000/5000 Spezialplattformen mit Klammern
Artikelnummer. 10420204 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ 3000 Nur Shaker
MaxQ™ 3000 Schüttler
Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler
Produkttyp:
Mehrzweckablage
Scheidetrichter
Verstellbare Gefäßplattform
Länge (angloamerikanisch) Plattform:
30 in.
36 in.
Anzahl Positionen:
1
10
16
Einstellbar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp Länge (angloamerikanisch) Plattform Anzahl Positionen unitSize
10420204 MaxQ™ 3000 Schüttler Scheidetrichter 36 in. 16 1 Stück
10134573 Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler Mehrzweckablage 30 in. 1 1 Stück
10023123 MaxQ 3000 Nur Shaker Scheidetrichter 36 in. 10 1 Stück
10338293 Nur MaxQ™ 3000 und MaxQ™ 5000 Schüttler Verstellbare Gefäßplattform 30 in. Einstellbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10420204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 359996
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Zur Verwendung mit Thermo Scientific MaxQ 3000 und MaxQ 5000 Schüttlern
Wenn Sie nur eine einzige Gefäßgröße verwenden, wie zum Beispiel einen Kolben, bieten diese Plattformen maximales Fassungsvermögen und werden mit bereits installierten Klammern geliefert.
  • Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aufnahmevermögen 500 ml- bis 2 l-Kolben
Produkttyp Scheidetrichter
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Abmessungen (L x B) 36 x 24 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 36 in.
Länge (metrisch) Plattform 91 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 24 in.
Breite (metrisch) Plattform 61 cm
Beschreibung L-Scheidetrichter
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ™ 3000 Schüttler
Anzahl Positionen 16
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.