Learn More
Thermo Scientific™ Spezialplattform mit Klammern für MaxQ™ 8000 Schüttler, 2 l-Erlenmeyerkolben, 29.5 x 18 in.
Die speziellen Thermo Scientific™ Maxq™ 8000 Schüttlerplattformen mit Halteklammern gewährleisten maximale Gefäßkapazität und erleichtern Ihre Arbeit mit einer einzigen Gefäßgröße wie z. B. Kolben.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp Schüttlerplattform mit Klammern
Abmessungen (L x B) 29.5 x 18 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 29.5 Zoll
Länge (metrisch) Plattform 75 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 18 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Die speziellen Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Schüttlerplattformen mit Halteklammern gewährleisten maximale Gefäßkapazität und erleichtern Ihre Arbeit mit einer einzigen Gefäßgröße wie z. B. Kolben.
  • Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht
Spezifikation
Spezifikation
Schüttlerplattform mit Klammern
29.5 Zoll
18 Zoll
MaxQ™ 8000 Schüttler
29.5 x 18 in.
75 cm
45.7 cm