Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universalplattformen.
Marke: Thermo Scientific™ 3522-3
116.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Zuverlässigkeit und Präzision und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Zur Verwendung mit MaxQ 30100-Plattformen (11 x 13 Zoll) und MaxQ 30110-Plattformen (18 x 18 Zoll).Spezifikation
Adapter zum Stapeln | |
13 x 11 in. (33 x 28 cm) | |
279,4 mm (MaxQ 30100 Plattformen), 457,2 mm (MaxQ 30110 Plattformen) | |
MaxQ™ 30100 und MaxQ™ 30110 Plattform |
Analysezertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
11 in. (MaxQ 30100 Plattformen), 18 in. (MaxQ 30110 Plattformen) | |
Adaptersatz zum Stapeln von zwei Plattformen |