Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Für den Gebrauch mit MaxQ Schüttlern wie angegeben. Wählen Sie die Plattform, die am besten Ihren Ansprüchen entspricht.
Bestellinformationen:
Klammern separat lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schüttler-Plattform |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) Plattform | 18 in. |
| Länge (metrisch) Plattform | 45,7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) Plattform | 18 in. |
| Breite (metrisch) Plattform | 45,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Schüttler |