Learn More
Motic™ MB Filterwürfel, BA310E
Zum Nachweis von Methylenblau. Der Motic™ MB-Filterwürfel BA310E ist für BA310E-Mikroskope geeignet.
Marke: Motic™ 1101001902925
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Epi-LED-Fluoreszenz-Ausrüstung für Methylenblau.
- Im Cube befindet sich ein Anregungsfilter, ein Emissionsfilter und ein dichroischen Strahlteiler.
- Geeignet für BA-310E-Mikroskope.
Spezifikation
Filterwürfel, MB | |
BA-310E Mikroskope | |
Anregungsfilter, Emissionsfilter, dichroitischer Strahlteiler |