Learn More
Abnova™ MBIP 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke:  Abnova™ H00051562-T01.100uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16197116
  • 209.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Western Blot
MBIP 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Theoretical M.W. 37.84kDa
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MBIP antibody (Mfr. No. H00051562-B01) by Western Blot.
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
293T
BC016821.1
pCMV-MBIP full-length