Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen
Beschreibung
- Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, der Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- „H“-Konformität zertifiziert
- Beschriftungen in blauem Email
- Stopfen aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Blaue Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Toleranz | ±0.4 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 24/29 |