Learn More
MBL™ Klare Flaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15718057
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15718057 50 ml 10 Stück
15728057 100 ml 10 Stück
15738057 250 ml 10 Stück
15748057 500 ml 10 Stück
15758057 1000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15718057 Lieferant MBL Lieferanten-Nr. SBC100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klare Flaschen aus Kalknatronglas mit geschliffenem Hals
  • Entspricht ISO 4796-2
  • Lieferung mit Polyethylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 42 mm
Material Kalknatronglas
Menge 10/Pckg.
Standard-Konusverbindung 14/15
Höhe (metrisch) 77 mm