Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 1
Die Graduierung in permanenter Bernsteinfarbe erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten. MBL™ Glaspipetten der Klasse B mit Graduierung lassen sich dank der Nullmarkierung an der Oberseite (Typ 1) einfach ablesen.
23.55 € - 42.85 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Typ | Messpipette |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12530046
|
MBL
PRA768B |
0.1 ml | ±0.2 ml | 25 mL |
42.85 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12500046
|
MBL
PRA762B |
0.02 ml | ±0.01 ml | 2 mL |
26.40 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12520046
|
MBL
PRA766B |
0.1 ml | ±0.1 ml | 10 ml |
29.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12590036
|
MBL
PRA760B |
0.01 ml | ±0.01 ml | 1 ml |
23.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12510046
|
MBL
PRA764B |
0.05 ml | ±0.05 ml | 5 mL |
27.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Schulter
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
Messpipette |
ISO 835 | |
Ja |