missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCART1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30230943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30230943 100 μL 100 Mikroliter
30226461 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30230943 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP337910100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MCART1 Polyclonal antibody specifically detects MCART1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MCART1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias CG7943, FLJ37273, MGC14836, mitochondrial carrier triple repeat 1, mitochondrial carrier triple repeat protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MCART1 (NP_219480.1).,, Sequence:, MMDSEAHEKRPPILTSSKQDISPHITNVGEMKHYLCGCCAAFNNVAITFPIQKVLFRQQLYGIKTRDAILQLRRDGFRNLYRGILPPLMQKTTTLALMFG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92014
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.