Learn More
Novus Biologicals™ MCF-7 Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18789643 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18789643 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18789643 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
prepared from whole tissue homogenates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vorbereitungsmethode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel MCF-7