Learn More
Mcl1-IN-2, TRC
Artikelnummer. 30471034
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471034 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1994281MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mcl1-IN-2
CAS 292057-76-2
Summenformel C19H15N3OS
Menge 1 mg
Synonym 7-[(2-Pyridinylamino)-2-thienylmethyl]-8-quinolinol
InChI-Formel InChI=1S/C19H15N3OS/c23-19-14(9-8-13-5-3-11-21-17(13)19)18(15-6-4-12-24-15)22-16-7-1-2-10-20-16/h1-12,18,23H,(H,20,22)
SMILES OC(C1=NC=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C4=CC=CS4
IUPAC-Name 7-((Pyridin-2-ylamino)(thiophen-2-yl)methyl)chinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 333.41
Formelmasse 333.09