Learn More
Mcl1-IN-2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mcl1-IN-2 |
| CAS | 292057-76-2 |
| Summenformel | C19H15N3OS |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 7-[(2-Pyridinylamino)-2-thienylmethyl]-8-quinolinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H15N3OS/c23-19-14(9-8-13-5-3-11-21-17(13)19)18(15-6-4-12-24-15)22-16-7-1-2-10-20-16/h1-12,18,23H,(H,20,22) |
| SMILES | OC(C1=NC=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C4=CC=CS4 |
| IUPAC-Name | 7-((Pyridin-2-ylamino)(thiophen-2-yl)methyl)chinolin-8-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 333.41 |
| Formelmasse | 333.09 |