Learn More
MCRS1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2H10E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 60215-1-IG-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887225
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Modulates the transcription repressor activity of DAXX by recruiting it to the nucleolus. As part of the NSL complex it may be involved in acetylation of nucleosomal histone H4 on several lysine residues. Putative regulatory component of the chromatin remodeling INO80 complex which is involved in transcriptional regulation, DNA replication and probably DNA repair. May also be an inhibitor of TERT telomerase activity.
Spezifikation
Spezifikation
MCRS1
Monoclonal
1.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96EZ8, Q99L90
Mcrs1
MCRS1 Fusion Protein Ag1904
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
2H10E10
Unconjugated
MCRS1
58 kDa microspherule protein, ICP22BP, INO80 complex subunit J, INO80Q, MCRS1, MCRS2, microspherule protein 1, MSP58, P78
Mouse
Protein A
RUO
10445, 300222, 51812
-20°C