Learn More
MCRS1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2H10E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MCRS1 |
---|---|
Klon | 2H10E10 |
Konzentration | 1.5 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887225
|
Proteintech
60215-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877225
|
Proteintech
60215-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Modulates the transcription repressor activity of DAXX by recruiting it to the nucleolus. As part of the NSL complex it may be involved in acetylation of nucleosomal histone H4 on several lysine residues. Putative regulatory component of the chromatin remodeling INO80 complex which is involved in transcriptional regulation, DNA replication and probably DNA repair. May also be an inhibitor of TERT telomerase activity.Spezifikation
MCRS1 | |
1.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
58 kDa microspherule protein, ICP22BP, INO80 complex subunit J, INO80Q, MCRS1, MCRS2, microspherule protein 1, MSP58, P78 | |
Mcrs1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2H10E10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Rat, Human | |
Q96EZ8, Q99L90 | |
10445, 300222, 51812 | |
MCRS1 Fusion Protein Ag1904 | |
Primary | |
-20°C | |
MCRS1 |