Learn More
MD-1/LY86 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18522733 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18522733 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18522733 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1767090.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MD-1/LY86 Polyclonal specifically detects MD-1/LY86 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MD-1/LY86
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_004262
Gen-Alias Ly-86, lymphocyte antigen 86, MD1, MMD-1, Protein MD-1, RP105-associated
Gensymbole LY86
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human MD-1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of MD-1. Amino Acid Squence: CGRRKGEQIYYAGPV
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9450
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG