Learn More
VACUUBRAND™ MD 4C NT +AK +EK Chemiepumpanlage
Artikelnummer. 11900062 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
2/2.2 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11900062 2/2.2 CFM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11900062 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 22613972
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses chemische Vakuumsystem ist geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Evakuierung, Verdampfung oder Pumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Labors.
  • Ideal für hohe Vakuumanforderungen für Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
  • Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer und Trockenschränke
  • Der Abscheider am Einlass (AK), aus Glas mit Schutzschicht, hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück
  • Der Abdampfkondensator am Auslass (EK) ermöglicht eine Lösungsmittelrückgewinnung von nahezu 100% , effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
  • Außergewöhnlich hohe Leistung auch bei niedrigem Vakuum
  • Ausgezeichnetes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
Bestellinformation
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 1.1 Torr (ohne Gasballast), 2.3 Torr (mit Gasballast)
PS 0.34 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 325 x 243 x 198 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MD 4C NT +AK +EK
Geräuschpegel 45 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2/2.2 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 401.32 mm
Gesamtlänge (metrisch) 325.12 mm
Gesamtbreite (metrisch) 243.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Biologische und pharmazeutische Labore
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V