missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes MDA5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP0458

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15246669

  • 151.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

MDA5 Synthetisches Peptid, PEP-0458, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem MDA5 überein. PEP -0458 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20338 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

64135
gereinigt
Human MDA5
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9BYX4
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
IFIH1
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote