Learn More
Mdivi-1, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mdivi-1 |
| CAS | 338967-87-6 |
| Summenformel | C15H10Cl2N2O2S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Mitochondrial Division Inhibitor 1, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22) |
| SMILES | COc1cc(N2C(=S)Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 3-(2,4-Dichlor-5-methoxyphenyl)-2-sulfanyliden-1H-chinazolin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 353.22 |
| Formelmasse | 351.984 |