Learn More
Tocris Bioscience™ MDL 72527
Polyamine oxidase (PAO) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 370910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413464
  • 174.24 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 01-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polyamine oxidase (POA) inhibitor. Does not inhibit monoamine oxidase or D-Amino acid oxidase. Displays anticancer and neuroprotective activity in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
MDL 72527
MDL 72527
265.23