Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 8 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M08STHERGED01P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00630kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11750889
  • 18.93 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Anwendungen in der Elektronikindustrie, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Stahl, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Laborforschung, Instrumentierung, medizinische Dienstleistungen, Lebensmittelindustrie
51 mm
51 mm
2 to 5 seconds
Wax-melt Technology
0,7 in.
2 in.
500 °F
399 °F
399 °F bis 500 °F
Yes
±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
204/210/216/224/232/241/249/254/260 °C
Single-use
2 in.
40 to 60%
Polyimidfolie, Acrylic Adhesive
Thermax 8-level Temperature Indicator 204°C to 260°C (399°F to 500°F) Range E
9 g
Temperaturmesskennzeichnung
Thermax 8-level Temperature Indicator 204°C to 260°C (399°F to 500°F)
260 °C
204 °C
204°bis 260 °C
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C (399°F, 410°F, 421°F, 435°F, 450°F, 466°F, 480°F, 489°F, 500°F)
18 mm