Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Polymethylpenten der Klasse B
Ermöglicht präzise Standardverdünnungen. Der Hirschmann™ Messkolben Aus Polymethylpenten der Klasse B ist für ein präzises Volumen bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet
Marke: Hirschmann™ 7560181
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Klasse B
- PMP (TPX)
- Individuelle Einstellung der Ringmarkierung
- Standardschliff und PP-Stopfen
- Durchsichtig
- DIN EN ISO 1045
Spezifikation
100 ml | |
180 mm | |
0.2 % |
PMP (Polymethylpenten) | |
NS 14/23 | |
A |