Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Polymethylpenten der Klasse B
Ermöglicht präzise Standardverdünnungen. Der Hirschmann™ Messkolben Aus Polymethylpenten der Klasse B ist für ein präzises Volumen bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet
Marke: Hirschmann™ 7560170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Klasse B
- PMP (TPX)
- Individuelle Einstellung der Ringmarkierung
- Standardschliff und PP-Stopfen
- Durchsichtig
- DIN EN ISO 1045
Spezifikation
25 mL | |
115 mm | |
0,08 mL |
PMP | |
NS 10/19 | |
A |