Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Polymethylpenten der Klasse B
Ermöglicht präzise Standardverdünnungen. Der Hirschmann™ Messkolben Aus Polymethylpenten der Klasse B ist für ein präzises Volumen bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet
79.80 € - 111.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13118069
|
Hirschmann™
7560186 |
250 ml |
111.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13108069
|
Hirschmann™
7560181 |
100 ml |
107.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13188059
|
Hirschmann™
7560170 |
25 mL |
79.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Klasse B
- PMP (TPX)
- Individuelle Einstellung der Ringmarkierung
- Standardschliff und PP-Stopfen
- Durchsichtig
- DIN EN ISO 1045
Spezifikation
PMP (Polymethylpenten) | |
A |