Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Polymethylpenten der Klasse B
Ermöglicht präzise Standardverdünnungen. Der Hirschmann™ Messkolben Aus Polymethylpenten der Klasse B ist für ein präzises Volumen bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet
Marke:  Hirschmann™ 7560186
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13118069
  • 111.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse B
  • PMP (TPX)
  • Individuelle Einstellung der Ringmarkierung
  • Standardschliff und PP-Stopfen
  • Durchsichtig
  • DIN EN ISO 1045
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
235 mm
0.3 %
PMP (Polymethylpenten)
NS 19/26
A