Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse B mit Poly-Stopfen
Werden kalibriert, damit sie bei einer bestimmten Temperatur eine präzise Flüssigkeitsmenge enthalten. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet.
62.70 € - 91.75 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10627687
|
Hirschmann™
7550181 |
100 ml |
90.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13128059
|
Hirschmann™
7550175 |
50 ml |
83.40 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13118059
|
Hirschmann™
7550170 |
25 ml |
66.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13108059
|
Hirschmann™
7550160 |
10 ml |
62.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13148059
|
Hirschmann™
7550186 |
250 mL |
91.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13158059
|
Hirschmann™
7550190 |
500 mL |
77.40 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10608962
|
Hirschmann™
7550193 |
1000 ml |
66.30 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- PP
- Einstellbare Ringmarkierung
- Transparent
- Mit Normschliff-Poly-Stopfen