Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse B mit Poly-Stopfen
Werden kalibriert, damit sie bei einer bestimmten Temperatur eine präzise Flüssigkeitsmenge enthalten. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet.
Marke:  Hirschmann™ 7550170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13118059
  • 48.30 € / 6 Stück
Verfügbar ab
23-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse B
  • Individuelle Einstellung der Ringmarkierung
  • Standardschliff und PP-Stopfen
  • Transparent
  • DIN EN ISO 1045
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
115 mm
0.08 %
PP (Polypropylen)
NS 10/19