missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecamylamine hydrochloride, Tocris Bioscience™

Catalog Number 13411934
Encompass
Click to view available options
Menge:
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
110691-49-1
C11H22ClN
203.754
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
mecamylamine hcl, 2-methylamino isocamphane hydrochloride, n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, a: 600/1 223m072 melphalan hydrochloride 3223-07-2, 1s,4r-n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, mecamylamine hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
25162921
(1R,4S)-N,2,2,3-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
CC1(C2CCC(C2)C1(C)NC)C.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
110691-49-1
C11H22ClN
203.754
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
mecamylamine hcl, 2-methylamino isocamphane hydrochloride, n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, a: 600/1 223m072 melphalan hydrochloride 3223-07-2, 1s,4r-n,2,3,3-tetramethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-amine hydrochloride, mecamylamine hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
25162921
(1R,4S)-N,2,2,3-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
CC1(C2CCC(C2)C1(C)NC)C.Cl

Non-competitive nAChR antagonist

Non-competitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist. Displays antidepressant-like effects in mice.
Chemischer Name oder Material (1 R,2 S,4 S)-rel-N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1 ]heptan-2-amine hydrochloride
Menge 50mg
Formelmasse 203.75
Reinheit (%) >98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'