Learn More
Meclofenamic acid sodium salt, 99+%, Thermo Scientific™
Meclofenamic acid (meclofenamate, CAS # 644-62-2) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with antipyretic and antineoplastic activities.
45.80 € - 139.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6385-02-0
Summenformel C14H13Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 321.153
MDL-Nummer MFCD00077376
InChI-Schlüssel JKTYCTJLWZYQGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym meclofenamate sodium
PubChem CID 131673979
IUPAC-Name 2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)NC2=CC=CC=C2C(=O)O)Cl.[Na]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15493249
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60484.03
1g
45.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15403259
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60484.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
155.00 €
139.65 € / 5 Gramm
Sparen 15.35 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Meclofenamic acid is an aminobenzoic acid-based NSAID that is characterized by two aryl moieties
• Meclofenamic acid is an inhibitor of arachidonate 5-lipoxygenase and prostaglandin-endoperoxide synthase
• Meclofenamic acid prevents pyrogen release and inhibits wound granulation; it may also act as a neoplastic
Application
• Meclofenamic acid can complex metals, making it of interest to drug delivery studies that target its toxic metal complexes to cancerous cell types
• It is suitable for laboratory research on pain, degeneration, wound healing, and tumor growth
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6385-02-0
321.153
JKTYCTJLWZYQGM-UHFFFAOYSA-N
131673979
[HH].CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)NC2=CC=CC=C2C(=O)O)Cl.[Na]
C14H13Cl2NNaO2
MFCD00077376
meclofenamate sodium
2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid;molecular hydrogen;sodium
Spezifikation
Meclofenamic acid sodium salt
C14H13Cl2NNaO2
meclofenamate sodium
JKTYCTJLWZYQGM-UHFFFAOYSA-N
2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid;molecular hydrogen;sodium
131673979
≥99%
6385-02-0
MFCD00077376
Soluble in water at 50mg/ml; Also soluble in DMF, DMSO or ethanol
[HH].CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)NC2=CC=CC=C2C(=O)O)Cl.[Na]
321.153
318.13
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 228-983-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CB2975500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C