missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mecobalamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylcobalamin |
| CAS | 13422-55-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C63 H91 Co N13 O14 P |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Cobinamide, Co-methyl-, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with (5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-κN3) (9CI), Cobinamide, Co-methyl deriv., hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Cobinamide, Co-methyl deriv., hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole (8CI), Algobaz, Co-Methylcobalamin, Cobalamin, Co-methyl-, Hitocobamin M, MeCbl, Mecobalamin, Methycobal, Methyl cobalamine, Methyl vitamin B12, Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin, Methyl-B12, Methylcob(III)alamin, Methylcobalamin, Methylcobaz |
| InChI-Formel | InChI=1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CNC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H](CC(=O)N)[C@H]3N4C2=C(C)C5=N6C(=CC7=N8C(=C(C)C9=N([C@]3(C)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]9CCC(=O)N)[Co+]468(C)N%10=CN([C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)([O-])O1)[C@H]%11O)c%12cc(C)c(C)cc%10%12)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]7CCC(=O)N)C(C)(C)[C@@H]5CCC(=O)N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1344.38 |
| Formelmasse | 1343.5878 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?