missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MECR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14932-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883854

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase (MECR), was initially identified as nuclear receptor-binding factor 1 (NRBF1), which can interact with a multitude of nuclear hormone receptors in the presence of the respective ligands. MECR has been shown to be part of the mitochondrial fatty acid synthesis (FAS II) system and to catalyze the NAPDH-dependent reduction of 2-enoyl thioesters, generating saturated acyl-groups. Overexpression of this gene in transgenic mice can lead to cardiac abnormalities, suggesting that inappropriate expression of genes of FAS II can result in the development of hereditary cardiomyopathy.
Spezifikation

Spezifikation

MECR
Polyclonal
Unconjugated
MECR
CGI 63, FASN2B, HsNrbf 1, MECR, NBRF1, NRBF 1, NRBF1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26922, 29470, 51102
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BV79, Q9DCS3, Q9Z311
MECR
MECR Fusion Protein Ag6738
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote