Learn More
MECR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MECR |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883854
|
Proteintech
14932-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873854
|
Proteintech
14932-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase (MECR), was initially identified as nuclear receptor-binding factor 1 (NRBF1), which can interact with a multitude of nuclear hormone receptors in the presence of the respective ligands. MECR has been shown to be part of the mitochondrial fatty acid synthesis (FAS II) system and to catalyze the NAPDH-dependent reduction of 2-enoyl thioesters, generating saturated acyl-groups. Overexpression of this gene in transgenic mice can lead to cardiac abnormalities, suggesting that inappropriate expression of genes of FAS II can result in the development of hereditary cardiomyopathy.Spezifikation
MECR | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BV79, Q9DCS3, Q9Z311 | |
26922, 29470, 51102 | |
MECR Fusion Protein Ag6738 | |
Primary | |
-20°C | |
MECR |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 63, FASN2B, HsNrbf 1, MECR, NBRF1, NRBF 1, NRBF1 | |
MECR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |