Learn More
AMPri™ Med-Comfort Blue Ultra 300 Nitril-Untersuchungshandschuhe mit verlängerter Stulpe
Artikelnummer. 16674442
Change view
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16674442 L 100 Stück
16604452 XL 100 Stück
16614452 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16674442 Lieferant AMPri™ Lieferanten-Nr. 1194L
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die unsterilen AMPri™ Med-Comfort Blue Nitril-Untersuchungshandschuhe sind hochwertige Allrounder für den Einsatz in klinischen, Labor- oder zahnmedizinischen Anwendungen. Leichter Griff und dank der blauen Farbe auch ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Auch geeignet für die Pharmaindustrie
  • Hochwertige Untersuchungshandschuhe für Labor-, klinische oder pharmazeutische Anwendungen
  • Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
  • Ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit
  • Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
  • Beidhändige Passform
  • Puderfrei
  • Unsteril
  • Farbe: Blau
  • Texturierte Fingerspitzen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL: 1,5; PSA-Kategorie III; Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte: Klasse 1; Lebensmittelverordnung (EG) 1935/2004
Beschreibung Nitril-Untersuchungshandschuhe für den einmaligen Gebrauch, verlängerte Stulpe
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe L
Dicke (metrisch) 0,10 mm Manschette, 0,11 mm Handfläche, 0,15 mm Finger
Modell 1194L
Länge (metrisch) 300 mm