missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Med-Comfort Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, puderfrei, schwarz

Artikelnummer. 16610224
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16610224 Mittel 100 Stück
16630224 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16610224 Lieferant AMPRI Lieferanten-Nr. 01181M

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese schwarzen Nitril-Handschuhe sind die ideale Wahl als Schutz gegen Spritzer von vielen Chemikalien und bieten eine hautfreundliche Alternative zu Latex. Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, sowie bei allgemeinen Anwendungen im Labor, im Gesundheitswesen und in industriellen Umgebungen.

  • Gute chemische Resistenz
  • Latexfrei
  • Fingerspitzen mit Struktur
  • Beidhändig tragbar
  • Puderfrei
  • Nicht steril
  • Farbe: schwarz
  • AQL 1,5
  • Lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004
  • PSA Kategorie III
  • Klasse I Medizinprodukt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität AQL 1,5, lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004, PSA-Kategorie III, Medizinprodukt Klasse I; EN 420, EN 455, EN 374-1:2016/Typ B, JKL, EN 374-3:2003, EN 374-5:2016
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Größe Mittel
Modell 01181M
Länge (metrisch) 24 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.