missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Med-Comfort Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, puderfrei, schwarz
Beschreibung
- Gute chemische Resistenz
- Latexfrei
- Fingerspitzen mit Struktur
- Beidhändig tragbar
- Puderfrei
- Nicht steril
- Farbe: schwarz
- AQL 1,5
- Lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004
- PSA Kategorie III
- Klasse I Medizinprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5, lebensmitteltauglich nach Verordnung (EG) 1935/2004, PSA-Kategorie III, Medizinprodukt Klasse I; EN 420, EN 455, EN 374-1:2016/Typ B, JKL, EN 374-3:2003, EN 374-5:2016 |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Größe | Extragroß |
| Modell | 01181XL |
| Länge (metrisch) | 24 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?