Learn More
MED18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MED18 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894494
|
Proteintech
15352-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884494
|
Proteintech
15352-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zinc, an essential element required for cell proliferation and differentiation, plays a role in a diverse array of cellular functions, including acting as a cofactor for numerous enzymes and transcription factors and as a neuroregulator. The zinc transporter (ZnT) family regulates the supply of zinc within cells, and its members are characterized by containing six membrane-spanning domains, a large histidine-rich intracellular loop, and a C-terminal tail. ZnT-1, a ubiquitous protein of approximately 60 kDa, localizes to the plasma membrane to aid in the export of zinc out of cells.Spezifikation
MED18 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BUE0, Q9CZ82 | |
54797, 67219, 682988 | |
MED18 Fusion Protein Ag7598 | |
Primary | |
-20°C | |
MED18 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MED18, mediator complex subunit 18, p28b | |
MED18 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |