Learn More
MED31 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16590-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886244
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MED31 is the component of the Mediator complex, a coactivator involved in the regulated transcription of nearly all RNA polymerase II-dependent genes.
Spezifikation
Spezifikation
MED31
Polyclonal
Unconjugated
MED31
3110004H13Rik, CGI 125, hSOH1, MED31, mediator complex subunit 31, Mediator complex subunit SOH1, Soh1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
287475, 51003, 67279
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9CXU1, Q9Y3C7
Med31
MED31 Fusion Protein Ag9008
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat