Learn More
MED9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen MED9
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
27452-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16875625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
27452-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In mammalian cells, transcription is regulated in part by high molecular weight co-activating complexes that mediate signals between transcriptional activators and RNA polymerase II (Pol II). The mediator complex is one such multi-protein structure that functions as a bridge between regulatory proteins and Pol II, thereby regulating Pol II-dependent transcription. Med9 (mediator complex subunit 9), also known as MED25, is a 146 amino acid nuclear protein and component of the mediator complex. Med9 directly interacts with Med4 and is encoded by a gene that maps to human chromosome 17p11.2. Chromosome 17 comprises over 2.5% of the human genome, encodes over 1,200 genes and is associated with two key tumor suppressor genes, namely, p53 and BRCA1.
Spezifikation
Spezifikation
MED9
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NWA0
55090
MED9 Fusion Protein Ag26158
Primary
-20°C
MED9
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MED25, MED9, mediator complex subunit 9
MED9
IgG
Antigen Affinity Chromatography