Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, PE Cap/Liner
Catalog Number 12412511
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
Menge:
24 EA
48 EA
Clear Type I borosilicate glass bottle without graduations.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das beste chemische Beständigkeit bietet
  • Flasche aus klarem Borosilikatglas
  • Spezielle Ausgießlippe erleichtert das Ausgießen
  • Verpackt in einem unterteilten Karton, um Kratzer auf den Flaschen zu vermeiden
  • Schwarze Phenolharzkappe mit Polyethyleneinlage
  • Ein Gefahrenetikett in jeder Kiste mit Flaschen ermöglicht die Identifizierung des Inhalts und Sicherheitswarnungen
  • Mit der manipulationssicheren Dichtung, die in jedem Flaschengehäuse enthalten ist, wird die Flasche versiegelt, wodurch der Inhalt vor versehentlichem Missbrauch geschützt wird
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33-340 mm, Stücke
Produkttyp Medien-Laborflasche
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Clear
Material Borosilikatglas (Typ I)
Menge 48 EA
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-340