Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Medienlaborflasche, nicht graduiert, Gummikappe/Einsatz
Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas Typ I, ohne Graduierung.
Marke:  DWK Life Sciences 219577
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.17680kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12462511
  • 295.68 € / 48 Stück
Verfügbar ab
03-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das die beste chemische Beständigkeit bietet
  • Flasche aus klarem Borosilikatglas
  • Spezielle Ausgießlippe erleichtert das Ausgießen
  • Verpackt in einem unterteilten Karton, um Kratzer auf den Flaschen zu vermeiden
  • Schwarze Phenolharz-Kappen mit Gummieinlage
  • Ein Gefahrenetikett in jeder Kiste mit Flaschen ermöglicht die Identifizierung des Inhalts und Sicherheitswarnungen
  • Mit der manipulationssicheren Dichtung, die in jedem Flaschengehäuse enthalten ist, wird die Flasche versiegelt, wodurch der Inhalt vor versehentlichem Missbrauch geschützt wird
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
250 mL
Borosilikatglas (Typ I)
Medien-Laborflasche
Phenolharz
Durchsichtig
48 EA
Schwarz