Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 1,2 mPa.s (25,00 °C)
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
46.00 € - 186.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16010230
|
Paragon Scientific
MGVS12-100 |
100 mL |
46.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16020230
|
Paragon Scientific
MGVS12-500 |
500 mL |
186.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
- Enthält antibakterielles Mittel
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.