Learn More
Liebherr™ MediLine Laborkühlschrank mit Comfort-Elektronik, explosionsgeschützter Innenraum
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung von temperaturempfindlichen Produkten, der Liebherr™ ATEX Laborkühlschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ Lkexv 3910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 68.00000kg
Beschreibung
- Explosionsgeschütztes Laborkühlgerät, Breite 600 mm, Bruttoinhalt 360 L.
- Temperaturbereich +3 / +16°C, 5 verstellbare Roste 440 mm (W) x 420 mm (D), aussen weiss, innen Polystyrol in gewerblicher Ausführung, dynamische Kühlung.
- Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,5A, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 309 kWh/a
- 344 Liter Nutzinhalt
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Durchführung für externen Temperaturfühler, zusätzlicher
- Sicherheitsthermostat
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 45 kg
Spezifikation
Zwangslüftung | |
40 mm HDPE | |
SmartCoolingHub | |
5 | |
68 kg | |
360 l | |
50 Hz | |
68 kg | |
Digital, External | |
40 kg Rostbelastung | |
344 L | |
Weißer pulverbeschichteter Stahl | |
Right, reversible | |
Nein | |
184 cm | |
0.1°C | |
44 cm | |
59.7 cm | |
Digital |
Fest | |
Stahlgehäuse, Innenraum aus ABS-Kunststoff, Glasböden, HDPE-Isolierung | |
1 | |
Groß | |
ISO 9001 | |
220/240 V | |
1.5A | |
74 kg | |
R 600a | |
RS 485 | |
Weiß | |
316 kWh/a | |
Electro-mechanical +2°C safety thermostat | |
43.5 cm | |
163.5 cm | |
Gradient 5.5°C | |
Automatisch | |
Laborkühlschrank | |
61.5 cm |