Learn More
Liebherr™ Hoher, zündquellenfreier Innenraum, Laborkühlschrank/Tiefkühlschrank
Liebherr™ hoher Laborkühlschrank/Tiefkühlschrank – für die sichere, genaue und langlebige Lagerung von temperaturempfindlichen Produkten; vollständig für Laboranwendungen ausgestattet; mit Liebherr-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. EN60068 Optionen für Temperaturabbildung und SmartMonitoring.
Marke:  Liebherr™ Lcexv 4010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 85.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15319561
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Optimale Temperaturgenauigkeit bei maximaler Sicherheit
  • Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung mit flüchtigen Produkten.
  • Doppelkühlsystem mit belüftetem Kühlschrank und Tiefkühlschrank mit statischem Boden
  • Verfügt über zwei Motoren und zwei Regler für stabile, gleichmäßige Temperaturen in jedem Fach
  • Die Belüftung stoppt, wenn die Tür geöffnet wird
  • Frostschutzthermostat “”
  • Energieeffizientes System verwendet umweltfreundliches, kohlenwasserstoffbasiertes Kältemittel
Elektronischer Comfort-Regler
  • Der elektronische Regler zeigt jederzeit über Symbole den Betriebsstatus des Geräts an
  • Über die doppelte digitale Temperaturanzeige können Temperaturen mit einer Genauigkeit von 0,1 °C eingestellt werden
  • Flächenbündig mit einer einfach zu reinigenden Folientastatur für maximale Hygiene
  • Ferntemperaturüberwachung über RS 485-Anschluss möglich (Software + Zubehörschnittstelle)
  • Integrierte visuelle und akustische Alarmsysteme
    • Warnungen bei zu hoher Temperatur, offener Tür, Stromausfall (nach Rückkehr der Stromversorgung) und Sensorfehler
  • Integrierter Datenspeicher
    • Zeichnet die maximale und minimale interne Temperatur seit der letzten Einstellung auf
    • Zeichnet Daten über die letzten drei Temperatur-Alarme und Stromausfälle auf
Robuste, anwenderfreundliche Konstruktion
  • Beschichtetes Stahlgehäuse mit ABS-Innenraum und HDPE-Isolierung
  • Höhenverstellbare Gitterböden im Kühlschrank
  • Transparente Schubladen für Tiefkühlgeräte können entfernt werden, um sie direkt auf Glasböden unter jeder Schublade zu lagern
  • Wendbare, selbstschließende Türen mit Schlüsselschloss verfügen über austauschbare Scharniere für Rechts- oder Linksöffnung
Spezifikation
Spezifikation
107 l
-9 °C bis -30 °C
Wendbar, selbst verschließend, mit Schloss
Transparent (Tiefkühlgerät)
5 (4 verstellbar) im Kühlschrank, Einlegeböden aus Glas unter den Schubfächern (Tiefkühlgerät)
Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät)
White Epoxy-coated Steel
ABS Plastic
Weiß
LCEXV4010-21
60 cm x 61,5 cm x 200 cm (L x D x H)
59,7 cm
43,1 cm
1,8 kWh/24 h
220/240 V
93 kg
254 l
3 °C bis 16 °C
2
3 (Tiefkühlgerät)
45Kg/Vollregal, 24 kg/Halbregal
R600 A
55 mm HDPE (Kühlschrank)/70 mm HDPE (Tiefkühlgerät)
ATEX95, CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610
Belüftet (Kühlschrank), statisch (Tiefkühlgerät)
24 Monate
43,5 cm
111 cm
45,5 cm
1,5 A
50 Hz
87 kg